ContactUsLinkComponent
VWR®, Chiave di sicurezza
  241-0053
undefined
VWR®, Chiave di sicurezza
  241-0053
  • Descrizione:
    Chiavi di fissaggio
  • Conf:
    5
Acciaio temprato. Questa chiave esagonale è destinata all'uso con morsetti a croce, giunti e piedi di appoggio Labomeca®.
Le viti cave esagonali possono essere sostituite con viti a galletto per i sistemi che richiedono frequenti operazioni di smontaggio.