Orders LinkContactUsLinkComponent
Base per stativo
Base per stativo
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Base per stativo
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Certificates
Base per stativo
Base per stativo
5 varianti
Product Details & Documents
Acciaio. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con foro filettato M10 sul lato frontale.
  • Piedi in gomma per un equilibrio stabile
  • Facili da pulire
  • Robuste
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Peso
    Disponibilità
    Price
  • 180×100 mm
    1,1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.30
    SFr. 26.30
    1 * 1 ST
       SFr. 26.30
  • 210×130 mm
    1,7 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.80
    SFr. 30.80
    1 * 1 ST
       SFr. 30.80
  • 250×160 mm
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 38.10
    SFr. 38.10
    1 * 1 ST
       SFr. 38.10
  • 300×150 mm
    2,8 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 51.30
    SFr. 51.30
    1 * 1 ST
       SFr. 51.30
  • 315×200 mm
    4,0 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.70
    SFr. 62.70
    1 * 1 ST
       SFr. 62.70