VWR®, Electrode stand
Electrode stand, h-shaped, 2 elettrodi
Codice catalogo 241-0114
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Per 2 elettrodi.
- Stativo robusto in ghisa verniciata, per un equilibrio stabile
- Asta di supporto in acciaio inox
- Porta-elettrodo in acrilico montato con viti a manopola
Documents
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Per:2 elettrodi
- Descrizione:Electrode stand, h-shaped