Stativi completi
Nome del fornitore: KARTELL
Informazioni su questo articolo
Base in PP con aste in acciaio cromato. Ideale per l'utilizzo con pinze per burette, supporto per imbuti o per imbuti separatori. Non è consigliato per carichi maggiori.
- Le barre lunghe 250 mm, con Ø di 12 mm possono essere avvitate l'una sull'altra per raggiungere l'altezza desiderata
- Modello A: base da 300×150×15 mm con foro centrale
- Modello B: base da 300×150×15 mm con foro decentrato frontale
: comprende due aste da 250×12 mm. Ulteriori aste possono essere ordinate come opzione.
2 varianti
Product Details & Documents
Base in PP con aste in acciaio cromato. Ideale per l'utilizzo con pinze per burette, supporto per imbuti o per imbuti separatori. Non è consigliato per carichi maggiori.
- Le barre lunghe 250 mm, con Ø di 12 mm possono essere avvitate l'una sull'altra per raggiungere l'altezza desiderata
- Modello A: base da 300×150×15 mm con foro centrale
- Modello B: base da 300×150×15 mm con foro decentrato frontale
: comprende due aste da 250×12 mm. Ulteriori aste possono essere ordinate come opzione.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Asta di ricambio, in acciaio cromato, 12×250 mmAsta di ricambio, in acciaio cromato, 12×250 mm241-3217Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 61.90