Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativi completi
Stativi completi
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Stativi completi
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Certificates
Stativi completi
Stativi completi
2 varianti
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile. Base antiscivolo. Per una grande varietà di strumentazione, ad es. agitatori, piastre riscaldanti ecc.
  • Modello A: Composto da una piastra di base 315×210 mm, spessa 10 mm e un'asta lunga 800 mm e con Ø di 16 mm
  • Modello A: Composto da una piastra di base 315×210 mm, spessa 10 mm e un'asta lunga 1000 mm e con Ø di 16 mm
  • Robusti, stabili, resistenti alla corrosione
  • Con tre piedi fissi e con uno regolabile
  • Foro sul lato frontale
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Disponibilità
    Price
  • 241-5121
    Modello A
    Modello A
    315×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
    SFr. 200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 200.00
  • 241-5122
    Modello B
    Modello B
    315×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 206.00
    SFr. 206.00
    1 * 1 ST
       SFr. 206.00