Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Aste porta matracci
VWR® Labomeca® Aste senza filettatura
VWR® Labomeca® Aste senza filettatura
241-0066
:
VWR Collection
VWR® Labomeca® Aste senza filettatura
241-0066
:
VWR Collection
Ø:
8 mm
Lunghezza:
800 mm
Conf:
5
In duralluminio, pieno.
Buona resistenza chimica
Solidità, leggerezza, lunghissima durata