VWR®, Supporto con supporto per imbuti separatori
Catalog # 241-0046
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Descrizione:Stativo con supporto per imbuti per 2 imbuti
- L×L:200×450 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Stativo in ghisa con rivestimento in PU 200×450 mm, un'asta in acciaio 500×12 mm, morsetto a croce e supporto per 2 imbuti.
- L'altezza del supporto è regolabile
- Il supporto misura 300×100 mm, con aperture per gli imbuti da 65 mm e distanza dal centro di 200 mm