Contenitore contro le radiazioni beta, Nalgene®
Catalog # 113-2806
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Descrizione:Contenitore di protezione da radiazioni beta, per flaconi da 2 litri
- Dimensioni:140×286 mm (Ø×H)
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:1
Specifications
About this item
Acrilico, trasparente, spessore 9 mm
- Flacone da 2 litri in HDPE per liquidi di scarto incluso; i solventi organici potrebbero richiedere un flacone diverso
- Una protezione racchiude il flacone per liquidi di scarto senza ostruire l'accesso allo stesso
Delivery: fornito con bottiglia in PE per rifiuti liquidi.