ContactUsLinkComponent
VWR®, rack per cubi a quattro vie per microprovette e provette
  211-0345
undefined
VWR®, rack per cubi a quattro vie per microprovette e provette
  211-0345
  • Per provette:
    50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
  • N. di fori:
    4/10/12/16
  • Colore:
    colori assortiti
  • Descrizione:
    Cube racks
  • Conf:
    5
PP.
  • Lato 1: 4 fori per tubi da 50 ml
  • Lato 2: 10 fori per tubi da 15 ml
  • Lato 3: 12 fori per tubi 12×75 mm o 12×100 mm
  • Lato 4: 16 fori per microprovette da 1,5/2,0 ml
Con quattro lati caricabili indipendentemente. Possono essere agganciati insieme. Eccellente resistenza chimica Elevata resistenza termica, autoclavabile.
 : il set è composto da 5 supporti nei colori arancione, blu, verde, rosa e giallo.