Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Nome del fornitore:   SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
Racks for test tubes
Nome del fornitore:  SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
Certificates
Racks for test tubes
Racks for test tubes
6 varianti
Product Details & Documents
Rack for test tubes, made from clear acrylic, constructed in two tiers.
  • Good thermal resistance
  • Rugged stable design
  • Easy to clean
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    N. di fori
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 11 mm
    12 (2×6)
    135×42×35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 129.00
    SFr. 129.00
    1 * 1 ST
       SFr. 129.00
  • 11 mm
    24 (2×12)
    125×42×35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
    SFr. 166.00
    1 * 1 ST
       SFr. 166.00
  • 11 mm
    48 (4×12)
    255×82×35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 371.00
    SFr. 371.00
    1 * 1 ST
       SFr. 371.00
  • 18 mm
    20 (2×10)
    270×60×80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 398.00
    SFr. 398.00
    1 * 1 ST
       SFr. 398.00
  • 18 mm
    24 (2×12)
    320×60×80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 412.00
    SFr. 412.00
    1 * 1 ST
       SFr. 412.00
  • 18 mm
    48 (4×12)
    320×110×80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 219.00
    SFr. 219.00
    1 * 1 ST
       SFr. 219.00