Rack per provette
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Informazioni su questo articolo
PP, bianco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
- Leggeri, infrangibili
A due o tre piani.
4 varianti
Product Details & Documents
PP, bianco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
- Leggeri, infrangibili
A due o tre piani.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Ø foroN. di foriL×P×ADisponibilitàPrice