Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette
Rack per provette
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per provette
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Rack per provette
Rack per provette
20 varianti
Product Details & Documents
PP, colorato
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti fino a 121 °C, autoclavabili
  • Molto stabili, infrangibili
Versatile and good value. The racks do not float, so they are ideal for use in water baths. Alphanumeric position designators for easy sample identification. The racks are delivered dismantled and can be put together securely and permanently in a few steps, without tools.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    N. di fori
    per Ø provette
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    90 (6×15)
    13 mm
    246×105×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.10
    SFr. 20.10
    1 * 1 ST
       SFr. 20.10
  • bianco
    60 (5×12)
    16 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.70
    SFr. 19.70
    1 * 1 ST
       SFr. 19.70
  • bianco
    40 (4×10)
    20 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.20
    SFr. 20.20
    1 * 1 ST
       SFr. 20.20
  • bianco
    40 (4×10)
    25 mm
    295×125×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.30
    SFr. 24.30
    1 * 1 ST
       SFr. 24.30
  • bianco
    24 (3×8)
    30 mm
    300×112×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 22.80
    SFr. 22.80
    1 * 1 ST
       SFr. 22.80
  • blu
    90 (6×15)
    13 mm
    246×105×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.80
    SFr. 36.80
    1 * 1 ST
       SFr. 36.80
  • blu
    60 (5×12)
    16 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.00
    SFr. 35.00
    1 * 1 ST
       SFr. 35.00
  • blu
    40 (4×10)
    20 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.10
    SFr. 35.10
    1 * 1 ST
       SFr. 35.10
  • blu
    40 (4×10)
    25 mm
    295×125×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.30
    SFr. 24.30
    1 * 1 ST
       SFr. 24.30
  • blu
    24 (3×8)
    30 mm
    300×112×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.30
    SFr. 39.30
    1 * 1 ST
       SFr. 39.30
  • rosso
    90 (6×15)
    13 mm
    246×105×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.80
    SFr. 20.80
    1 * 1 ST
       SFr. 20.80
  • rosso
    60 (5×12)
    16 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.70
    SFr. 19.70
    1 * 1 ST
       SFr. 19.70
  • rosso
    40 (4×10)
    20 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.10
    SFr. 35.10
    1 * 1 ST
       SFr. 35.10
  • rosso
    40 (4×10)
    25 mm
    295×125×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.30
    SFr. 24.30
    1 * 1 ST
       SFr. 24.30
  • rosso
    24 (3×8)
    30 mm
    300×112×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.30
    SFr. 39.30
    1 * 1 ST
       SFr. 39.30
  • giallo
    90 (6×15)
    13 mm
    246×105×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.80
    SFr. 20.80
    1 * 1 ST
       SFr. 20.80
  • giallo
    60 (5×12)
    16 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.70
    SFr. 19.70
    1 * 1 ST
       SFr. 19.70
  • giallo
    40 (4×10)
    20 mm
    246×105×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.10
    SFr. 35.10
    1 * 1 ST
       SFr. 35.10
  • giallo
    40 (4×10)
    25 mm
    295×125×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.50
    SFr. 40.50
    1 * 1 ST
       SFr. 40.50
  • giallo
    24 (3×8)
    30 mm
    300×112×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.30
    SFr. 39.30
    1 * 1 ST
       SFr. 39.30