Rack per microprovette
Supporto per microprovette, bianco, 20, 1,5 ml, 210×90×49 mm
Catalog # 211-2921
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, bianco, per 20 microprovette con capacità 1,5 ml.
- Posizioni numerate per una migliore identificazione delle provette.
- Utilizzando le clips opzionali è possibile collegare insieme più supporti
- Su 2 livelli per una maggiore comodità
Specifications
- Per provette:1,5 ml
- N. di fori:20
- Colore:bianco
- Descrizione:Supporto per microprovette
- L×P×A:210×90×49 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.