Rack per microprovette e criotubi
PP, colorato
- Speciale sistema di fissaggio al suolo; le provette vengono fissate e in questo modo non girano quando si apre o chiude il tappo a vite
- 50 fori (5×10) con codifica alfanumerica delle posizioni per una facile identificazione delle provette
- 5 piedini antrisdrucciolo, impilabili
Per microprovette e criotubi con tappo a vite.
Frequently Bought Together