Rack per provette per microcentrifuga
Catalog # 390-6242
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Per provette:1,5 ml
- Ø foro:10,8 mm
- N. di fori:24 (6×4)
- Colore:bianco
- L×P×A:119×78×20 mm
- Conf:4
Specifications
About this item
In PP, autoclavabile
- Concezione per l'impiego stabile in bagnomaria
- Per il semplice caricamento di provette per microcentrifuga
Foro Ø: 10,8 mm.