Rack per provette per microcentrifuga
Catalog # 211-7301
Supplier: HEATHROW
Specifications
- Per provette:0,2/0,5/1,5/2,0 ml
- N. di fori:18
- Colore:blu
- L×P×A:Ø 82×60 mm
- Conf:5
Specifications
About this item
Schiuma poliuretanica
- Per provette da reazione di diverse misure
- Immergibili a lungo nel bagnomaria
- Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura integrata