Rack per microprovette, Nalgene®
bianco, 24, 1,5 ml, 143×90×52 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per microprovette, Nalgene®
Codice catalogo 211-7121
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Resmer™, autoclavabili
- Resistenti alla maggior parte di sostanze chimiche utilizzate in laboratorio
- E' possibile impilare un rack sull'altro
- Riferimento alfanumerico sulla griglia per l'identificazione delle provette
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Per provette:1,5 ml
- N. di fori:24
- Colore:bianco
- L×P×A:143×90×52 mm
- Cat. No.:211-7121
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)