Scolavetreria, montaggio a parete
Scolavetreria, 450×110×630 mm
Codice catalogo 149-1310
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PS grigio.
- Pioli di sgocciolamento inseribili e sostituibili a piacere
- Completa di tubo di scarico e materiale per il montaggio a parete
- Aste opzionali per recipienti a collo stretto sono disponibili con codice 212-6109
Con canaletto di scolo extra largo integrato e 72 aste di scolo, lunghezza 95 mm, 15 mm Ø. Le fessure di inserimento sono chiuse posteriormente. Ciò impedisce all'acqua di penetrare nel lato della parete.
Specifiche
- Descrizione:Scolavetreria
- L×P×A:450×110×630 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ×LDisponibilitàPrice
- Aste per contenitori a collo strettoAste per contenitori a collo stretto212-61096×95 mmLog in per disponibilità1 * 11 ST - SFr. 45.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ×LDisponibilitàPrice
- Standard pegs for draning rack