VWR®, Draining Racks
Scolavetreria, 457×181×525 mm
211-0196
In filo trafilato, rivestito in vinile.
- Can be used on the bench or as a wall rack
- Drip tray can be removed from the side for easy emptying
Dotato di 18 aste di scolo della lunghezza di 127 mm concepite per recipienti di grandi dimensioni e 72 aste di scolo della lunghezza di 76 mm concepite per recipienti più piccoli.
- Descrizione:Scolavetreria
- L×P×A:457×181×525 mm