Rack per criovials, Nalgene®
1 - 5 ml, 25 (5×5), 197×102×22 mm
Codice catalogo 479-3228
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per criovials, Nalgene®
Codice catalogo 479-3228
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PC autoclavabile.
- Il fondo di ciascun foro è perfettamente compatibile con la base di ciascuna vials
- I fori sono notevolmente distanziati per consentire il facile prelievo delle vials
Permette l'utilizzo con una sola mano.
Specifiche
- Per:1 - 5 ml
- N. di fori:25 (5×5)
- L×P×A:197×102×22 mm
- Cat. No.:479-3228
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)