Rack per criobox, Nalgene®
Informazioni su questo articolo
In acciaio inox
I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.
Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty
Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali
Delivery information: fornito senza CryoBox.
8 varianti
Product Details & Documents
In acciaio inox
I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.
Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty
Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali
Delivery information: fornito senza CryoBox.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 479-3351
- 479-3352
- 212-8117
- 212-8118
- 479-3356
- 479-3357
- 212-8119
- 212-8120
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Verticale
Informazioni sul prodotto
- ScompartiEsterno L×P×ADisponibilitàPrice
- 483×84×225 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 191.00SFr. 191.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 191.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.479-3351Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 983×84×502 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 237.00SFr. 237.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 237.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.479-3352Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 4140×143×225 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 206.00SFr. 206.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 206.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.212-8117Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 9140×143×502 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 271.00SFr. 271.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 271.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.212-8118Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 4140×143×406 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 273.00SFr. 273.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 273.00Specifiche:More
Specifications
Cat. No.479-3356Environmentally PreferableCertificazione ambientale - 7140×143×705 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 345.00SFr. 345.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 345.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.479-3357Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto
Orizzontale
Informazioni sul prodotto
- ScompartiEsterno L×P×ADisponibilitàPrice
- 12 (3×4)143×444×225 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 331.00SFr. 331.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 331.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.212-8119Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 16 (4×4)143×590×225 mmLog in per disponibilitàLog in per disponibilità1 * 1 ST1 * 1 ST - SFr. 372.00SFr. 372.00
Promo Valido fino al 30/06/2026
Promo Valido fino al 30/06/20261 * 1 STSFr. 372.00Specifiche:Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.212-8120Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto