Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette per centrifuga
Rack per provette per centrifuga
arancione, 30/20, 15/50 ml, 207×171×61 mm
Codice catalogo 525-0141
Nome del fornitore:   HEATHROW
Rack per provette per centrifuga
Codice catalogo 525-0141
Nome del fornitore:  HEATHROW
Rack per provette per centrifuga
Rack per provette per centrifuga
arancione, 30/20, 15/50 ml, 207×171×61 mm
Price
SFr. 25.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ABS
  • Progettate per essere utilizzate in bagni ad acqua
  • Adatti per provetta da centrifuga a fondo conico
  • Griglia di riferimento alfanumerica per l'identificazione delle provette
  • Sterilizzazione con spray a base di alcool al 70%
For ABS plastic we do not recommend exceeding 80 °C.
Specifiche
  • Per provette:
    15/50 ml
  • N. di fori:
    30/20
  • Colore:
    arancione
  • L×P×A:
    207×171×61 mm