Rack per provette per centrifuga, Poxygrid®
Codice catalogo 525-9135
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifiche
- Per provette:50 ml
- Ø foro:29 mm
- N. di fori:1
- Colore:arancione
- L×P×A:76×64 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Filo d'acciaio con rivestimento epossidico, autoclavabile.
- Supports one 50 ml conical centrifuge tube
Foro Ø: 29 mm