Nebulizzatore per reagenti
Codice catalogo 552-0031
Nome del fornitore: CAMAG
Specifiche
- Descrizione:Nebulizzatore per reagenti, con beuta in vetro da 100 ml
- Seq:01
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Beuta in vetro, pompetta in gomma. Economica alternativa al nebulizzatore TLC.
- Utilizzabile anche con aria compressa o azoto
- I reagenti vengono atomizzati in uno spray aerosol fine