Lastre HPTLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in vetro
Nome del fornitore: Merck
Certificati
Informazioni su questo articolo
Questa gamma di lastre è prodotta con gel di silice 60 ottimizzato Merck, con granulometria di soli 5 - 6 µm che garantisce una maggiore densità, una superficie omogenea e, di conseguenza, una minore diffusione della macchia. Rispetto alla TLC classica è richiesta una quantità inferiore di campione (da 0,1 a 0,5 µl).
- Analisi più veloce, solo 3 - 20 min per separazioni ottimali
- Sensibilità 5 - 10 volte superiore alla TLC classica
- Indicatore di fluorescenza per la rievazione UV delle sostanze incolori
Specifiche
- Catalog No:
- 1.05556.0001
- 1.05548.0001
- 1.05547.0001
- Limite di rilevazione adsorbimento:
- 100 - 500 pg
- 100 - 500 pg
- 100 - 500 pg
- Limite di rilevamento a fluorescenza:
- 5 - 10 pg
- 5 - 10 pg
- 5 - 10 pg
- Granulometria media:
- 5 - 6 µm
- 5 - 6 µm
- 5 - 6 µm
- Dimensione granulometria:
- 4 - 8 µm
- 4 - 8 µm
- 4 - 8 µm
- Volume del campione:
- 0,1 - 0,5 µl
- 0,1 - 0,5 µl
- 0,1 - 0,5 µl
- N. di campioni per piastra:
- <36
- <36
- <36
- Distanza di migrazione tipica:
- 30 - 60 mm
- 30 - 60 mm
- 30 - 60 mm
- Altezza della piastra tipica:
- 12 µm
- 12 µm
- 12 µm
- Tempo di separazione tipico:
- 3 - 20 min
- 3 - 20 min
- 3 - 20 min
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together