Orders LinkContactUsLinkComponent
Tip refill systems, Axygen®
Tip refill systems, Axygen®
Nome del fornitore:   Corning
Tip refill systems, Axygen®
Nome del fornitore:  Corning
Certificates
Tip refill systems, Axygen®
Tip refill systems, Axygen®
3 varianti
Product Details & Documents
Transparent PP, autoclavable.
  • Easy to load refill racks
  • Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
  • Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
Product Family Options
Gilson style pipette tips
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Sterili
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 0,1 - 10 µl
    -
    Trasparente
    10 rack da 96 pezzi (impilabile)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 65.60
    SFr. 65.60
    1 * 960 ST
       SFr. 65.60
Universal fit pipette tips
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Sterili
    Colore puntale
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    10 rack da 96 pezzi (impilabile)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 54.30
    SFr. 54.30
    1 * 960 ST
       SFr. 54.30
  • 1 - 1200 µl
    -
    Trasparente
    8 racks, 96 each (stack rack)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - SFr. 74.00
    SFr. 74.00
    1 * 768 ST
       SFr. 74.00
Empty refill boxes with lid
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Confezione ricariche vuote per rack di ricarica puntali da 10 µl e 200 µl
    10 µl and 200 µl refill inserts
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 41.40
    SFr. 41.40
    1 * 10 ST
       SFr. 41.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Empty refill racks, RFL-R-1200
    1200 µl refill inserts
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 54.20
    SFr. 54.20
    1 * 10 ST
       SFr. 54.20