Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, paddle
Transfer pipettes, paddle
0,2 ml, 50 µl, 124, -, Sacchetto
Codice catalogo 612-1731
Nome del fornitore:   Alpha Laboratories
Transfer pipettes, paddle
Codice catalogo 612-1731
Nome del fornitore:  Alpha Laboratories
Transfer pipettes, paddle
Transfer pipettes, paddle
0,2 ml, 50 µl, 124, -, Sacchetto
Price
SFr. 70.90
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
  • For dispensing and mixing applications and popular with diagnostic kit manufacturers
  • Ideal for latex agglutination, pregnancy tests and blood grouping cards
Specifiche
  • Confezione:
    Sacchetto
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    0,2 ml
  • Lunghezza:
    124
  • Volume gocce:
    50 µl