Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Demeter
Pipette Demeter
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Pipette Demeter
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Pipette Demeter
2 varianti
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Graduazione blu
  • Pipette da diluizione con due indicatori a 1 e 1,1 ml o con quattro indicatori a 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Lunghezza: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 e DIN 12 839
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 1/1,1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 13.20 SFr.
    13.20 SFr.
    1 * 1 ST
       13.20 SFr.
  • 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15.60 SFr.
    15.60 SFr.
    1 * 1 ST
       15.60 SFr.