Vassoio porta-pipette per cassetti
Codice catalogo 612-1805
Nome del fornitore: KARTELL
Specifiche
- Descrizione:Vassoio porta-pipette per cassetti
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PVC, bianco.
- Designed to hold about 30 pipettes
- Four compartments to accommodate 1, 2, 5, 10 ml pipettes
L×P×A: 425×300×30 mm