Supporti a morsetto per pipette, Clamp-ette®
613-3900
: HEATHROW
- Per:3 micropipette
- Colore:blu
- Descrizione:Supporto
- Seq:02
- Conf:1
In PP, colorato con viti in ABS
- Costruzione stabile e robusta
- Da una a tre pipette dei marchi più diffusi
- Montaggio facile e sicuro in molte posizioni pratiche nel laboratorio (tavoli, banchi di lavoro e scaffali)
- Autoclavabile