ContactUsLinkComponent
Storage and organisation system
Storage and organisation system
Codice catalogo 612-1861
Nome del fornitore:  HEATHROW
undefined
Storage and organisation system
Codice catalogo 612-1861
Nome del fornitore:  HEATHROW
Specifiche
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Supporto per pipette
  • L×P×A:
    88×291×401 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
ABS colorato. Per pipette graduate e pipette per colture cellulare, nonché per astucci per sterilizzazione pipette. Costruzione robusta e stabile.
  • Idoneo per pipette graduate e pipette per colture cellulari a 0,1 a 25 ml
  • 4 scomparti con sportelli laterali favoriscono una buona visibilità, anche in caso di più sistemi disposti uno accanto all'altro
  • Supporti laterali per pipettatori o pompette a bulbo