Supporto per pipette
Supporto per pipette, in PP, 200×75×150 mm
612-1812
: KARTELL
In PP.
- Per 8 pipette Ø <10 mm e 8 pipette Ø <15 mm
- I fori di piccole dimensioni nella base consentono il drenaggio
W×D×H: 200×75×150 mm
- Descrizione:Supporto per pipette, in PP
- L×P×A:200×75×150 mm