Supporto per pipette magnetico
Catalog # 612-2994
Supplier: HEATHROW
Specifications
- Colore:blu
- Descrizione:Supporto per pipette, con supporti magnetici
- L×P×A:85×290×410 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
In plastica ABS blu
- Robusto
- Con magneti ai 4 angoli per permetterne il montaggio all'interno dei frigoriferi o degli armadietti metallici
- 4 scomparti per la conservazione delle pipette
W×D×H: 85×290×410 mm
Ordering information: fornito con due supporti per aspiratore-dosatore e pompetta.