ContactUsLinkComponent
Supporto per pipette, rotante
Supporto per pipette, rotante
Catalog # 612-4008
Supplier:  KARTELL
undefined
Supporto per pipette, rotante
Catalog # 612-4008
Supplier:  KARTELL
Specifications
  • Ø×A:
    230×470 mm
  • Colore:
    rosso
  • Descrizione:
    Portapipette, rotante
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Rotary pipette holder made from PP, for up to 94 pipettes.
  • Rotating base
  • Accommodates up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14 mm
Ø×H: 230×470 mm