Orders LinkContactUsLinkComponent
Supporto per pipette, SP Bel-Art
Supporto per pipette, SP Bel-Art
Portapipette, bianco, plastica, bianco, 213×114×222 mm
Catalog # 612-9998
Supporto per pipette, SP Bel-Art
Catalog # 612-9998
Supporto per pipette, SP Bel-Art
Supporto per pipette, SP Bel-Art
Portapipette, bianco, plastica, bianco, 213×114×222 mm
Price
109.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PP bianca, rettangolare, autoclavabile
  • Robusti rack per 50 pipette in una disposizione verticale 5×10
  • Livelli superiore e centrale dotati di fori di diametro 16 mm; i fori sul livello inferiore sono conici, con diametro da 16 mm a 6 mm. I puntali delle pipette non verranno in contatto con la superficie del tavolo
  • Le piastre terminali sono dotate di impugnature per facilitarne il trasporto
W×D×H: 213×114×222 mm
Specifications
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Portapipette, bianco, plastica
  • L×P×A:
    213×114×222 mm