Pipette stand, rotary
Nome del fornitore: KARTELL
Certificati
Informazioni su questo articolo
PP, with circular PVC base (both references to be ordered together to have the complete system).
- Per 18 pipette Ø <10 mm e 10 pipette Ø <15 mm
- La base di appoggio delle pipette è dotata di piccoli fori per il drenaggio
- L'asta della base circolare è dotata di anello di fissaggio per la regolazione dell'altezza
Frequently Bought Together