ContactUsLinkComponent
VWR®, riempitrici per pipette con bulbo di sicurezza
VWR®, riempitrici per pipette con bulbo di sicurezza
Catalog # 612-2703
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, riempitrici per pipette con bulbo di sicurezza
Catalog # 612-2703
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Colore:
    rosso/white
  • Descrizione:
    Pompette di sicurezza per pipette, 15 ml
  • Seq:
    01
  • Conf:
    3
Specifications
About this item
In gomma rossa con raccordo in plastica bianca e adattatore conico in silicone, autoclavabili.
  • Per pipette di grande e piccola capacità
  • L'adattatore conico collega le pipette in modo più sicuro, evita rotture perché richiede meno forza per adattarsi al bulbo
  • Cordino elastico per fissare il bulbo al contenitore del reagente o al polso dell'utente
Capacity: 15 ml