Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettatore automatico, pipetus®-junior
Pipettatore automatico, pipetus®-junior
pipetus®-junior completo
Codice catalogo 612-2604
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Pipettatore automatico, pipetus®-junior
Codice catalogo 612-2604
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Pipettatore automatico, pipetus®-junior
Pipettatore automatico, pipetus®-junior
pipetus®-junior completo
Price
198.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,5 to 25 ml.
  • Easy, ergonomic, safe and accurate
  • Total expulsion of the liquid simply by pressing the button on the back of the instrument
  • The integrated, hydrophobic PTFE membrane filter ensures the pipette is protected against accidental overfilling
Full pressure on the fill button allows suction of around 2 ml. By pressing on the empty button, the pipette is emptied gravimetrically and the degree of pressure on the button determines the rate of flow.
Specifiche
  • Descrizione:
    pipetus®-junior completo
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Portapipette, completo, per pipetus® junior (unità prodotte fino a maggio 2004, fino al numero di serie 4404001)
    Portapipette, completo, per pipetus® junior (unità prodotte fino a maggio 2004, fino al numero di serie 4404001)
    612-2612
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 61.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto
    Inserto
    612-2617
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set di filtri circolari con raccordo a innesto unilaterale (5 filtri)
    Set di filtri circolari con raccordo a innesto unilaterale (5 filtri)
    612-1982
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 49.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set di filtri rotondi con un collegamento su un solo lato (100 filtri)
    Set di filtri rotondi con un collegamento su un solo lato (100 filtri)
    HIRS9903706
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 743.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore di silicone
    Adattatore di silicone
    612-2615
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 12.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set di filtri rotondi con un collegamento su un solo lato (50 filtri)
    Set di filtri rotondi con un collegamento su un solo lato (50 filtri)
    HIRS9903705
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 429.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Portapipette, completo, per pipetus® junior (unità prodotte da maggio 2004, a partire dal numero di serie 4405001)
    Portapipette, completo, per pipetus® junior (unità prodotte da maggio 2004, a partire dal numero di serie 4405001)
    HIRS9902400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 61.90