Pipettatore automatico, pipetus®-standard
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Certificati
Informazioni su questo articolo
Pipettatore automatico per pipette da 0,1 a 100 ml.
- Sicurezza ottimale ed eccellente praticità d'uso
- Leggero e facile da usare, in quanto la pompa è separata dall'impugnatura
- Impugnatura staccabile e autoclavabile, con 2 tasti per il riempimento e lo svuotamento
Pipettatore elettronico pipetus® con filtro idrofobico integrato da 0,2 µm (per una maggior durata utile) e valvola di sicurezza per prevenirne il contatto con liquidi pericolosi (contaminati o radioattivi).
Ordering information: La dotazione di serie del pipettatore comprende una pompa elettrica, due filtri e la valvola di sicurezza.
Informazioni correlate
Hirschmann pipetus® HiClass in pipetting
Letteratura sul prodotto
pipetus® standard
Immagini 360
Frequently Bought Together