Aspiratore-dosatore per pipette, pipetus®
Catalog # 612-1874
Supplier: HIRSCHMANN
Specifications
- Descrizione:pipetus®
- Conf:1
Specifications
About this item
Aspiratore-dosatore per tutte le pipette da 0,1 a 200 ml.
- Concezione esclusiva, funzionamento ecologico con batterie indipendenti NiMH senza cadmio (autonomia max: 50 ore)
- Display a colori con visualizzazione della carica della batteria, della modalità di pipettaggio selezionata (scolamento 'Ex' o blow-out) e della velocità di pipettaggio selezionata
- Sicuro, grazie alla valvola di non ritorno di sicurezza e alle valvole ad alta sensibilità per una regolazione precisa del menisco
- Silenzioso, grazie all'assenza di vibrazioni del motore della pompa
- Imboccatura in silicone per il fissaggio di ciascuna pipetta in totale sicurezza e senza perdite
Pipettatore pipetus® con filtro a membrana in PTFE idrofobica da 0,2 µm, tecnologia di caricamento intelligente, nessun effetto memoria, controllo a microprocessore con protezione dal sovraccarico delle batterie. Il tasto 'Speed' permette di scegliere la velocità di pipettaggio ideale tra 5 possibili valori, con codice colore.
Ordering information: Fornito completo di unità di ricarica e relativa base di appoggio, 2 filtri in PTFE, 1 valvola di sicurezza e 1 supporto a parete.