Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, Midi Plus™
Pipette controller, Midi Plus™
Aspiratore-dosatore per pipette Midi Plus, spina UE
Codice catalogo 612-2715
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Sartorius
Pipette controller, Midi Plus™
Codice catalogo 612-2715
Nome del fornitore:  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Pipette controller, Midi Plus™
Pipette controller, Midi Plus™
Aspiratore-dosatore per pipette Midi Plus, spina UE
Price
SFr. 677.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and 100 ml, and with tips for Sartorius Proline® 5 and 10 ml pipettes.
  • Hydrophobic, autoclavable, 0,45 µm filter prevents over-aspiration
  • Interchangeable adapters for 5 and 10 ml pipette tips
  • Low battery indicator
  • Attached support allows the unit to be rested on a lab bench with the pipette attached
  • Batteries (3×1,2 V) provide approximately seven hours of use when fully charged
The aspiration and dispensing speed can be adjusted by exerting variable pressure on the control buttons.
Specifiche
  • Descrizione:
    Aspiratore-dosatore per pipette Midi Plus, spina UE
  • Cat. No.:
    612-2715
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)
    Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)
    BHITLH-7129120
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 123.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adapter set (standard) including nose-cone and silicone adapter
    Adapter set (standard) including nose-cone and silicone adapter
    BHITLH-711019
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 98.60