Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettatore, automatico
Pipettatore, automatico
Micro-classic con 1 tubi di aspirazione
Codice catalogo 612-1912
Nome del fornitore:   Brand
Pipettatore, automatico
Codice catalogo 612-1912
Nome del fornitore:  Brand
Pipettatore, automatico
Pipettatore, automatico
Micro-classic con 1 tubi di aspirazione
Price
SFr. 69.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideale per micropipette monouso dotate di tacca di taratura e altre pipette per piccoli volumi, fino a 1 ml (ad es. pipette per la diluizione dei campioni ematici) con diametro di aspirazione finale massimo di 5 mm
  • Forma ergonomica e facile da maneggiare per un maggiore comfort e praticità
  • Per laboratori medici e IVF
  • Minimizza il rischio di contaminazione quando si lavora con materiale infettivo
  • L'adattatore per mancini e il tubo di aspirazione sono autoclavabili
Specifiche
  • Descrizione:
    Micro-classic con 1 tubi di aspirazione
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Raccordo di ricambio con tubo di aspirazione
    Raccordo di ricambio con tubo di aspirazione
    612-1913
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 15.40