Pipette controller, Pi-Pump
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Informazioni su questo articolo
Pipetting aid for all plastic and glass pipettes.
- Suction and dispensing achieved by rotating the wheel
- Liquid evacuated by pressing the lever
2 varianti
Product Details & Documents
Pipetting aid for all plastic and glass pipettes.
- Suction and dispensing achieved by rotating the wheel
- Liquid evacuated by pressing the lever
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- 612-1926Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, verde, per pipette da 10 mlAspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, verde, per pipette da 10 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 48.70
- 612-1927Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, rosso, per pipette da 25 mlAspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, rosso, per pipette da 25 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 28.80