Aspiratore-dosatore per pipette, Pipette Pump™ II
Riempitore di pipette per pipette in vetro e plastica fino a 2, 10 o 25 ml.
- Facile inserimento delle pipette in un collare unico con nottolini stabilizzatori che bloccano saldamente la pipetta
- Facile smontaggio a scopo di pulizia
- Codificazione a colori
Per utilizzo rapido ed efficiente con una sola mano con pipette di vetro o plastica.
Frequently Bought Together