Pipette Pasteur, Falcon®
: Corning
In PE, monouso.
- Con graduazioni da 1 ml e 2 ml
- La punta piccola garantisce una riproduzione uniforme della dimensione delle gocce
Ordering information: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
In PE, monouso.
- Con graduazioni da 1 ml e 2 ml
- La punta piccola garantisce una riproduzione uniforme della dimensione delle gocce
Ordering information: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.