Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for mops, PilloMop™
Accessories for mops, PilloMop™
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Accessories for mops, PilloMop™
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Accessories for mops, PilloMop™
3 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 129-0168
  • MICRPM-648IR
  • 129-0534
  • Environmentally Preferable:
  • Riduzione degli sprechi
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Disponibilità
    Price
  • 129-0168
    NovaPoly™ PilloMop™, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    NovaPoly™ PilloMop™, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    203×102 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
    SFr. 37.50
    1 * 1 ST
       SFr. 37.50
    Specifiche:
      Riduzione degli sprechi
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0168
    Environmentally Preferable
    Riduzione degli sprechi
      Riduzione degli sprechi
  • MICRPM-648IR
    NovaPoly™ PilloMop™, irradiated, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    NovaPoly™ PilloMop™, irradiated, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    203×102 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 545.00
    SFr. 545.00
    1 * 12 ST
       SFr. 545.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRPM-648IR
    Environmentally Preferable
  • 129-0534
    Adattatore
    Adattatore
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
    SFr. 174.00
    1 * 1 ST
       SFr. 174.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0534