Coprispazzoloni, TechniCloth®
Supplier: Texwipe
Certificates
About this item
Rivestimenti in poliestere/cellulosa legati ad con getto d'acqua per scopa a frange.
- Realizzati senza leganti chimici o additivi
- Resistenti alle sostanze chimiche e ai comuni detergenti e disinfettanti
Frequently Bought Together