Orders LinkContactUsLinkComponent
Mop, AlphaMop™, PE
Nome del fornitore:   Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Nome del fornitore:  Texwipe
Certificates
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
10 varianti
Product Details & Documents
Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.
  • Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
  • Il mop può essere sterilizzato
  • Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
  • Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
  • Eccellente durata con bassa contaminazione
  • Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
  • Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma
Lunghezza manico.
 : Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.
 : *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Product Family Options
Coperture per mop
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Lunghezza
    Capacità
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • TEXWTX7026
    Coperture e tamponi in poliestere AlphaSat® pre-umidificati con 6% IPA / 94% DIW, non sterile
    Coperture e tamponi in poliestere AlphaSat® pre-umidificati con 6% IPA / 94% DIW, non sterile
    203×381 mm
    -
    Totale 100 coperture e 4 tamponi/cartone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 968.00
    SFr. 968.00
    1 * 4 ST
       SFr. 968.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • TEXWTX7118F
    Kit di ricambio tamponi in poliestere AlphaMop™ , non sterile
    Kit di ricambio tamponi in poliestere AlphaMop™ , non sterile
    200×380 mm
    -
    75 tamponi e 12 perni di fissaggio per cartone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 KIT
    1 * 10 KIT - SFr. 265.00
    SFr. 265.00
    1 * 10 KIT
       SFr. 265.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • 129-0180
    AlphaMop™ con testa, base in espanso e manico
    AlphaMop™ con testa, base in espanso e manico
    381×203,2 mm
    1524 mm*
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 145.00
    SFr. 145.00
    1 * 1 ST
       SFr. 145.00
  • 129-0181
    Teste in poliestere e pad in espanso, TX7118
    Teste in poliestere e pad in espanso, TX7118
    381×203,2 mm
    -
    25 mop covers/bag; 6 bags/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 753.00
    SFr. 753.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 753.00
  • 141-1057
    AlphaMop™ replacement head, thermoplastic mop head for TX7108
    AlphaMop™ replacement head, thermoplastic mop head for TX7108
    381×203,2 mm
    -
    1/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 1 ST
       SFr. 84.80
  • 141-1059
    AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A)
    AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A)
    381×203,2 mm
    -
    25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 26.50
    SFr. 26.50
    1 * 10 ST
       SFr. 26.50
  • 141-1060
    AlphaMop™ microdenier replacement covers TX7118M (for TX7108 and TX7108A), 100% polyester
    AlphaMop™ microdenier replacement covers TX7118M (for TX7108 and TX7108A), 100% polyester
    381×203,2 mm
    -
    25 mop covers/bag; 6 bags/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’130.00
    SFr. 1’130.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’130.00
  • 141-1048
    Sterile AlphaMop™ polyester replacement covers and pads: STX7118, for use with TX7108 and TX7108A
    Sterile AlphaMop™ polyester replacement covers and pads: STX7118, for use with TX7108 and TX7108A
    381×203,2 mm
    -
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 806.00
    SFr. 806.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 806.00
  • 141-1049
    Sterile AlphaMop™ polyester covers and foam pads, STX7118M
    Sterile AlphaMop™ polyester covers and foam pads, STX7118M
    381×203,2 mm
    -
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’170.00
Manico
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Lunghezza
    Capacità
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 141-1064
    AlphaMop™ cleanroom replacement handle
    AlphaMop™ cleanroom replacement handle
    1500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.50
    SFr. 44.50
    1 * 1 ST
       SFr. 44.50