Isolante e strumenti di pulizia LAF, Klercide™
Utensile leggero con cui è possibile raggiungere senza problemi gli angoli degli isolatori e dei banchi da lavoro a flusso laminare.
- Per l'uso con rivestimenti sterili monouso in poliestere al 100% o rivestimenti monouso a basso contenuto di particelle
- Provato miglioramento dei valori di misurazione ambientale
Standard tool has 600 mm reach. An autoclavable handle extension is available, giving an extra 300 mm reach. Please contact us for more details.
Frequently Bought Together