Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzolone, LoopMop™
Spazzolone, LoopMop™
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Spazzolone, LoopMop™
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Spazzolone, LoopMop™
2 varianti
Product Details & Documents
Scopa a frange in tessuto poliestere per la pulizia con disinfettanti in ambienti di produzione asettici, farmaceutici e per applicazioni tecnico-mediche. Il potere assorbente della scopa a frange consente di ottenere un risultato finale asciutto. La scopa lascia comunque un'umidità residua sufficiente per i disinfettanti che richiedono tempi di asciugatura prolungati. La scopa a frange può essere utilizzata direttamente con un manico in fibra di vetro/polipropilene o può essere fissati ai manici universali tramite l'adattatore.
  • Lavabile e autoclavabile
  • A basso contenuto di pelucchi
  • Assenza di bordi non trattati
Informazioni per l'ordine: tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 129-0241
  • MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
  • Riduzione degli sprechi
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 129-0241
    LoopMop™
    LoopMop™
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.10
    SFr. 84.10
    1 * 1 ST
       SFr. 84.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0241
    Environmentally Preferable
  • MICRMZLM5-12IR
    LoopMop™, irradiated
    LoopMop™, irradiated
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 2’320.00
    SFr. 2’320.00
    1 * 24 ST
       SFr. 2’320.00
    Specifiche:
      Riduzione degli sprechi
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMZLM5-12IR
    Environmentally Preferable
    Riduzione degli sprechi
      Riduzione degli sprechi
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 449.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, standard, acciaio inossidabile, 1550 mm
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1550 mm
    129-0062
    155 cm
    Fibra di vetro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 207.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, standard, acciaio inossidabile, 1295 mm
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1295 mm
    129-0176
    1295 cm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • MicroMop® Adattatore
    MicroMop® Adattatore
    129-0170
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 197.00